Learn More
Natriumcarbonat, wasserfrei, granular, N.F. - F.C.C., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15598144 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
3 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
3 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15598144 500 g Weithalsflasche Braunglas 500 Gramm
15508154 3 kg Poly-Eimer 3 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15598144 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 360501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.22 €
    184.33 € / 500 Gramm
    Sparen 15.89 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 497-19-8
Summenformel CNa2O3
Molekulargewicht (g/mol) 105.99
MDL-Nummer MFCD00003494
InChI-Schlüssel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumcarbonat, Dinatriumkarbonat, Natriumkarbonat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Calcinierter Soda, Natriumcarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dinatriumsalz, Waschsoda, Solvay-Natron, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC-Name Dinatriumcarbonat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Natriumcarbonat
Namenshinweis Anhydrisch
Physikalische Form granular
Menge 500 g
Formelmasse 105.99
Reinheit (%) 99.5% to 100.5%
Güte FCC/NF
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Relative Dichte 1 l = 2.53 kg
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium Carbonate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium carbonate