missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p16INK4a/CDKN2A Antibody (CDKN2A/8196R) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18606384 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18606384 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18606384 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP320901

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

p16INK4a/CDKN2A Monoclonal antibody specifically detects p16INK4a/CDKN2A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen p16INK4a/CDKN2A
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CDKN2A/8196R
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Zusammensetzung 10 mM PBS
Gen-Alias ARF, CDK4 inhibitor p16-INK4, CDK4IP14ARF, CDKN2, cell cycle negative regulator beta, CMM2P16-INK4A, Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor A, cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (melanoma, p16, inhibits CDK4), INK4, INK4A, MLMP16INK4, MTS-1, MTS1P14, Multiple tumor suppressor 1, p14, p14ARF, p16, p16-INK4, p16INK4a, p16-INK4a, P19, p19ARF, TP16
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Purified recombinant prokaryotic full-length human p16INK4a/CDKN2A protein
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet ABC Transporters, Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Hypoxia, MAP Kinase Signaling, Neuroscience, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1029
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C to -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.