missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD25/IL-2R alpha Antibody (Basiliximab), Allophycocyanin/Cy7 - Chimeric, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18613368 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18613368 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18613368 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP275902APCCY7

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Monoclonal Antibody

CD25/IL-2R alpha Monoclonal antibody specifically detects CD25/IL-2R alpha in Human, Cynomolgus Monkey, Macaque samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD25/IL-2R alpha
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon Basiliximab
Konjugat APC-Cyanine7
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD25, CD25 antigen, IDDM10, IL-2 receptor subunit alpha, IL2R, IL-2R subunit alpha, IL-2-RA, IL2-RA, interleukin 2 receptor, alpha, interleukin-2 receptor subunit alpha, p55, TAC antigen, TCGFR
Wirtsspezies Human
Immunogen Basiliximab was prepared by immunizing BALB/c mice with CTC 16 cells.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3559
Zielspezies Human, Cynomolgus Monkey, Macaque
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.