Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Glutathione Peroxidase 1/GPX1 ELISA Kit (Colorimetric)
Alle ansehen Bio Techne ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 62.50 to 4000 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 37.50 pg/mL |
| Produkttyp | ELISA Kit (Colorimetric) |
| Probentyp | Serum, Plasma, Biological Fluids |
| Spezifität | This kit recognizes Mouse GPX1 in samples. No significant cross-reactivity or interference between Mouse GPX1 and analogues was observed. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 2876 |
| Gensymbol | GPX1 |
| Menge | 1 Kit |
| Forschungsgebiet | Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction |
| Mehr anzeigen |