Learn More
Natriumcarbonat-Decahydrat, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10348110 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10348110 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10400301 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10348110 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 213500010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.70 €
    43.80 € / 1 Kilogramm
    Sparen 2.90 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6132-02-1 | CNa2O3·10H2O | 286.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6132-02-1
Summenformel CNa2O3·10H2O
Molekulargewicht (g/mol) 286.14
MDL-Nummer MFCD00149178
InChI-Schlüssel XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
IUPAC-Name Dinatriumkarbonat, Dekahydrat
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium carbonate decahydrate
Schmelzpunkt 34°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
Physikalische Form Kleine Kristalle
Menge 1 kg
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.46
Prozentgehaltsbereich 99+%
Dichte 1.4600g/mL
Strukturformel Na2CO3·10H2O
Fieser 07,322
Merck Index 15, 8731
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 210g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,insoluble in alcohol
Formelmasse 286.14
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate decahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.