Learn More
Natriumsulfat-Decahydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12641256 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12641256 2.5 kg 2.50 Kilogramm
12604937 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12641256 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 125020025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.00 €
    182.00 € / 2.5 Kilogramm
    Sparen 12.00 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2-1-6132 | Molecular Formula: CNa2O3·10H2O | Molecular Weight: 286.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2-1-6132
Summenformel CNa2O3·10H2O
Molekulargewicht (g/mol) 286.14
InChI-Schlüssel XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
IUPAC-Name Dinatrium; Karbonat, Decahydrat
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium carbonate decahydrate
Schmelzpunkt 34.0°C
Physikalische Form Crystals
Menge 2.5 kg
Verpackung Plastic Bottle
Relative Dichte 1.46
Prozentgehaltsbereich 99+%
Dichte 1.4600g/mL
Strukturformel Na2CO3·10H2O
Merck Index 15,8731
Löslichkeitsinformationen Clear colorless
Formelmasse 286.14
Reinheit (%) ≥99%
Güte Biochemie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke