Learn More
Natriumcarbonat Decahydrat, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10636144 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10636144 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10033350 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
11944301 10 kg Kunststoff-Fass 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10636144 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 271071000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.80 €
    21.40 € / 100 Gramm
    Sparen 1.40 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2-1-6132 | CNa2O3·10H2O | 286.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2-1-6132
Summenformel CNa2O3·10H2O
Molekulargewicht (g/mol) 286.14
InChI-Schlüssel XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
IUPAC-Name Dinatrium; Karbonat, Decahydrat
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium carbonate decahydrate
Schmelzpunkt 34.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 100 g
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.46
Prozentgehaltsbereich 99+%
Dichte 1.46 g/mL
Strukturformel Na2CO3·10H2O
Fieser 7322
Merck Index 158731
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 210g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Formelmasse 286.14
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein