Learn More
Natriumcarbonat-Decahydrat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99,5–100,5 % (ex getrockneten Bestand), Solstice
Descrizione
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | Natriumkarbonat-decahydrat |
| Namenshinweis | Puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99.5-100.5% (ex. getrockneter Subst.) |
| CAS Max. % | 100.0000% |
| Physikalische Form | Crystalline Powder |
| Menge | 50 kg |
| Prozentgehaltsbereich | 99,5 bis 100,5% |
| Strukturformel | Na2CO3 · 10H2O |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Formelmasse | 286.14 |
| Reinheit (%) | 99,5 bis 100,5 % (ex-getrockneten Ersatz) |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?