Learn More
Natriumcarbonat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15646760 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15646760 25 g 25 Gramm
15636760 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15646760
Marke: Honeywell-Fluka 7134725G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
TraceSELECT™ , für Spurenanalyse, wasserfrei, ≥ 99.999 % (Metallbasis)
TraceSELECT™ Ultra und TraceSELECT
  • Ultrareine Säuren, Basen und Salze für die Verhüttung und Nassverdau in der Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalyse
  • Die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse erfordert Reagenzien höchster Reinheit. Unsere TraceSELECT Ultra-Produkte für die Ultraspurenanalyse bei ppb- und sogar ppt-Konzentrationen werden durch Destillation unter Siedepunkt hergestellt
  • Die Säuren, Basen und Salze der TraceSELECT Serie wurden für die Probenvorbereitung und -analyse im ppb-Spurenbereich (μ g/kg) entwickelt
  • Verpackt in hochwertigen Behältern, die für jedes Produkt geeignet sind
  • Die Reagenzien werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und abgefüllt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 497-19-8
Summenformel CNa2O3
Molekulargewicht (g/mol) 105.99
MDL-Nummer MFCD00003494
InChI-Schlüssel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumcarbonat, Dinatriumkarbonat, Natriumkarbonat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Calcinierter Soda, Natriumcarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dinatriumsalz, Waschsoda, Solvay-Natron, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC-Name Dinatriumcarbonat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumkarbonat
Menge 25 g
Strukturformel Na2CO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 4154566
Formelmasse 105.99 mol
Reinheit (%) ≥99.99 % (Metallbasis)