Learn More
Natriumcarbonat-Monohydrat, ACS, 99.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347948
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11347948
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036485.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5968-11-6 | CH2Na2O4 | 124.00 g/mol
It is widely employed as a water softener, an electrolyte, as a good conductor in electrolysis, as a primary standard for acid-base titrations and mostly as a buffer component in applications such as chromatography, capillary electrophoresis and enzyme catalysis. Also used in glass manufacture, detergent manufacture, sodium chemicals, carbonate chemicals manufacture, pulp and paper, brine treatment, flue gas desulfurization, coal treatment and ion exchange resin regeneration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5968-11-6
Summenformel CH2Na2O4
Molekulargewicht (g/mol) 124.00
MDL-Nummer MFCD00149177
InChI-Schlüssel MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate monohydrate, disodium carbonate monohydrate, sodium carbonate, monohydrate, carbonic acid disodium salt, monohydrate, sodium carbonate hydrate, carbonic acid sodium salt monohydrate, disodium carbonate hydrate, disodium hydrate carbonate, na2co3 water, acmc-20ajop
PubChem CID 2735133
IUPAC-Name Dinatrium; Karbonat; Hydrat
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium carbonate monohydrate
Schmelzpunkt 100°C-H2O
Namenshinweis For analysis ACS
Physikalische Form granular
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol,acetone,alkyl acetates,benzonitrile and liquid ammonia.
Formelmasse 124.01 (105.99 Anhydrous)
Güte ACS-Reagenz
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.250 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate monohydrate, ACS
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium carbonate monohydrate