Learn More
Natriumcarbonat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., wasserfrei, ≥99.8 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15683400 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15683400 500 g 500 Gramm
15663400 250 g 250 Gramm
15643400 1 kg 1 Kilogramm
15653400 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15613410 6 x 500 g 6 Stück
15693400 5 kg 5 Kilogramm
15603410 6 x 1 kg 6 Stück
15673400 25 kg 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15683400 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 31432500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., wasserfrei, ≥99.8 % (berechn. Nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 497-19-8
Summenformel CNa2O3
Molekulargewicht (g/mol) 105.99
MDL-Nummer MFCD00003494
InChI-Schlüssel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumcarbonat, Dinatriumkarbonat, Natriumkarbonat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Calcinierter Soda, Natriumcarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dinatriumsalz, Waschsoda, Solvay-Natron, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumcarbonat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Physikalische Form Anhydrisch
Menge 500 g
Strukturformel Na2CO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 4154566
IUPAC-Name Dinatriumcarbonat
Formelmasse 105.99 mol
Reinheit (%) ≥99.8 % (berechn. gem. Trockensubstanz)
Güte ACS/puriss. P. A
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.