Learn More
Natriumcarbonat-Lösung 0.5 mol/l, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12973604 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
1000 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12973604 1000 ml Flasche 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12973604 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. VL 290 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.76 €
    90.36 € / 1000 Milliliter
    Sparen 11.40 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumcarbonat
CAS 497-19-8, 7732-18-5
Menge 1000 ml
Summenformel CNa2O3
MDL-Nummer MFCD00003494
Synonym Natriumcarbonat, Dihydrogenoxid, Natriumkarbonat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Calcinierter Soda, Natriumcarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dinatriumsalz, Waschsoda, Dihydrogenmonoxid, solvay soda
InChI-Schlüssel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
IUPAC-Name Dinatriumcarbonat
Molekulargewicht (g/mol) 105.99
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5 M (1 N)
Verpackung Flasche