Learn More
Natriumkarbonat (weißes kristallines Pulver), Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Beschreibung
Dieses Natriumsalz wird in Puffern für molekularbiologische und Zellkulturanwendungen verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1600 °C |
| Chemischer Name oder Material | Sodium Carbonate |
| Schmelzpunkt | 854°C |
| CAS | 497-19-8 |
| Farbe | Weiß |
| pH | 11.3 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 1 kg |
| Prozentgehaltsbereich | ≥99.5 % |
| Summenformel | CNa2O3 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium carbonate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.