Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumcaseinat, pract.
Artikelnummer. 10772212 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10772212 100 g Glasflasche 100 Gramm
10772402 500 g Glasflasche 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10772212
Marke: Thermo Scientific Chemicals 419491000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Natriumcaseinat, CAS-Nr. 9005-46-3, ist das Salz der Phosphoprotein-Klasse, die natürlich in Milch und Käse vorkommt.Es enthält alle neun essentiellen Aminosäuren und kann als molekulares Reagenz oder in der Zellkulturforschung zu Wachstum und Differenzierung eingesetzt werden.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Natriumcaseinat ist das Salz der Phosphoprotein-Klasse, die als Casein bezeichnet wird
  • Caseine finden sich in tierischen Geweben, insbesondere Milch, und sie enthalten alle neun essentiellen Aminosäuren
Anwendungen
  • Casein kann in Studien zur Enzymaktivität von Proteasen, In-vitro-Experimenten zu Zellwachstum und -differenzierung oder als Blockierungslösung für Western-Blots verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-46-3
MDL-Nummer MFCD00130736
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium caseinate
Namenshinweis pract.
Farbe Weiß bis Creme-farben
pH 6 to 7.5 (5% soln.)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Reinheit (%) ≥92% (protein) (on dry substance)
Physikalische Form Pulver