Learn More
Natrium-Kationenstandard, 1 mg/ml, Reagecon™
Artikelnummer. 11596683 Alle ansehen Reagecon Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11596683 100 ml 100 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 11596683
Marke: Reagecon ICCS04
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wird in der analytischen Chemie verwendet und eignet sich für die Ionenchromatographie.
Dieser Standard wird unter Einhaltung der gleichen Regelung wie bereits für ICP-MS-Standards erstellt, getestet, zertifiziert und verifiziert. Sie bietet Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Ionenchromatographie-Analyse. Alle werden aus hochreinen Ausgangsmaterialien hergestellt und sind nach Möglichkeit auf N.I.S.T rückführbar.
Spezifikation
Dampfdruck 23 hPa (bei 20 °C)
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Na+ Ion in H2O-Matrix
Dichte 1.00296 g/cm3
Physikalische Form Flüssig
Summenformel Na • H2O
Konzentration 1 mg/ml
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Löslichkeit Vollständig mischbar
Element Na+ Ion
Solvent or Matrix Water
Menge 100 ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ION CHROMATOGRAPHY STANDARD SODIUM
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/ regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium nitrate, containing in the dry statemore than 16,3 per cent by weight ofnitrogen