Learn More
Natriumchlorid, technisch, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 248°C |
| CAS | 7775-09-9 |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 1 kg |
| Summenformel | ClNaO3 |
| MDL-Nummer | 3479 |
| Synonym | sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal |
| InChI-Schlüssel | YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Na+].[O-][Cl](=O)=O |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Natriumchlorat
- Gefahr
- Oxidierender Feststoff Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /