Learn More
Natriumchlorid, 5 M wässr. Lös., RNAse-frei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413209
Click to view available options
Menge:
250 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
Artikelnummer. 15413209
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60434.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Natriumchlorid wird häufig in der Biochemie und Molekularbiologie verwendet. Wird in einer Vielzahl biochemischer Anwendungen verwendet, einschließlich der Erzeugung von Dichtegradienten, der Regulierung biologischer Funktionen und als Verdünnungsmittel zur Erhöhung der Ionenstärke in Puffern oder Kulturmedien. Ist Bestandteil von PBS- und SSC-Puffern. Es wurde auch zum Fällen von DNA in SDS-haltigen Proben und zum Entfernen kleiner Nukleinsäurefragmente aus Plasmid-DNA-Präparaten verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Natriumchlorid wird häufig in der Biochemie und Molekularbiologie verwendet. Wird in einer Vielzahl biochemischer Anwendungen verwendet, einschließlich der Erzeugung von Dichtegradienten, der Regulierung biologischer Funktionen und als Verdünnungsmittel zur Erhöhung der Ionenstärke in Puffern oder Kulturmedien. Ist Bestandteil von PBS- und SSC-Puffern. Es wurde auch zum Fällen von DNA in SDS-haltigen Proben und zum Entfernen kleiner Nukleinsäurefragmente aus Plasmid-DNA-Präparaten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (358 mg/ml bei 20 °C), Alkohol (sehr leicht), Glycerin (100 mg/ml) und Ammoniak. Nicht in Salzsäure löslich.
Anmerkungen
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, der sich nicht mit inkompatiblen Substanzen in Verbindung bringt. Vor Feuchtigkeit geschützt lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium chloride
Namenshinweis RNAse free
CAS 7647-14-5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL
Summenformel ClNa
Strukturformel NaCl
MDL-Nummer MFCD00003477
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (358mg/ml at 20°C),alcohol (very slightly),glycerol (100mg/ml),and ammonia. Insoluble in hydrochloric acid.
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
IUPAC-Name Natriumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formelmasse 58.44
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5M aq. soln.