Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumchlorid, 99,5 %, für die Biochemie
Artikelnummer. 12605087 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12605087 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
12675077 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
12685077 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12605087 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 447302500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.70 €
    30.65 € / 250 Gramm
    Sparen 6.05 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7647-14-5 ∣ ClNa ∣ 58.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spezifikation
Siedepunkt 1461.0°C
Chemischer Name oder Material Sodium chloride
Schmelzpunkt 801.0°C
Physikalische Form Powder, Crystals and/or Chunks
Menge 250 g
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (Argentometry)
Strukturformel NaCl
Merck Index 15,8734
Löslichkeitsinformationen (0.1 M in water) Clear colorless
IUPAC-Name Natriumchlorid
Formelmasse 58.44
Reinheit (%) 99.5%
Güte Biochemie