Learn More
Natriumchlorid, 99.5% min., (USP), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11416282 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
Artikelnummer. 11416282
Marke: MP Biomedicals 0210289210
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumchlorid, Salz, Tafelsalz, Halit, Salzlösung, Steinsalz, Kochsalz, Natriumchlorid NaCl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC-Name Natriumchlorid
SMILES [Na+].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumchlorid
Menge 10 kg
Prozentgehaltsbereich 99.5 % min.
Formelmasse 58.44
Güte USP