Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumchlorid, 99.85 %, für die Molekularbiologie, DNAse-, RNase- und Proteasefrei
Artikelnummer. 10297760 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10297760 1 kg 1 Kilogramm
10268163 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10297760 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 327300010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC-Name Natriumchlorid
SMILES [Na+].[Cl-]
Spezifikation
Siedepunkt 1461.0°C
Chemischer Name oder Material Sodium chloride
Schmelzpunkt 801.0°C
Namenshinweis DNAse, RNAse and Protease Free
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Menge 1 kg
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 99.8% min. (Argentometry)
Strukturformel NaCl
Fieser 13,280
Merck Index 15, 8734
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid
Formelmasse 58.44
Reinheit (%) 99.85%
Güte Molekularbiologie