Learn More
Natriumchlorid, ACS, ≥99.5 %, Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
25 kg
4 x 2.5 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
12 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1465 °C |
| Chemischer Name oder Material | Natriumchlorid |
| Schmelzpunkt | 800 °C |
| Farbe | Farblos |
| pH | 7.0 (bei 20 °C) |
| Physikalische Form | Kristallin |
| Menge | 500 g |
| Strukturformel | NaCl |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 3534976 |
| Mehr anzeigen |