Learn More
Natriumchlorid, ACS, ≥ 99 %, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15855188 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15855188 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
15805338 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
15815338 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
15825338 10 kg Kunststoffflasche 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15855188 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J21618.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.50 €
    56.65 € / 500 Gramm
    Sparen 8.85 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird für die Fällung von DNA verwendet
Used for the precipitation of DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifications
Siedepunkt 1413°C
Chemischer Name oder Material Natriumchlorid
Schmelzpunkt 801°C
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2.165
Dichte 2.165
IUPAC-Name Natrium;Chlorid
Formelmasse 58.44
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS