Learn More
Natriumchlorid, Zellkultur-Reagenz-Qualität, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11492011 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Artikelnummer. 11492011
Marke: MP Biomedicals 0219473801
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für eine breite Vielzahl analytischer Anwendungen. Natriumchlorid, Zellkulturreagenzien-Gütegrad, MP Biomedicals ist eine in der Natur weit verbreitete Chemikalie. Es gilt als ein wesentlicher Nährstoff. Dieses Produkt wird als Verdünnungsmittel in der Proteinkristallisation verwendet, in
Natriumchlorid kommt in einer Vielzahl biochemischer Anwendungen zum Einsatz, darunter:
  • In der Proteinkristallisation
  • Intravenös verabreichte Flüssigkeiten (normale Kochsalzlösung ist 0.9 % w/v in Wasser10)
  • Dichtegradienten
  • Verdünnungsmittel zur Erhöhung der Ionenstärke in Puffern oder Kulturmedien
  • Aussalzungsverfahren bei der Isolierung von DNA
  • In hohen Konzentrationen zur Konservierung von Lebensmitteln, da Bakterien bei hoher Salzkonzentration nicht wachsen können
Salz-Eis-Mischung im Verhältnis von ca. 33 g Natriumchlorid auf 100 g Eis (bei −1 °C) senkt die Temperatur je nach Rührgeschwindigkeit und Größe der Eisstücke bis auf &minus’21°C ab. Überschüssige Mengen Natriumchlorid können das Elektrolytgleichgewicht zerstören und bei den meisten Tieren, einschließlich Menschen, zum Tod führen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumchlorid, Salz, Tafelsalz, Halit, Salzlösung, Steinsalz, Kochsalz, Natriumchlorid NaCl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spezifikation
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich (357 mg/ml bei 25 °C; 384 mg/ml bei 100 °C), Glycerin (100 mg/ml); sehr leicht löslich in Ethanol. Fast unlöslich in konzentrierter HCl.
IUPAC-Name Natrium;Chlorid
Formelmasse 58.44 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte Zellkulturreagenz