Learn More
Natriumchlorid zertifiziert AR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 15526005 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15526005 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15526005 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/3160/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.25 €
    25.40 € / 500 Gramm
    Sparen 5.85 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Natriumchlorid zertifiziert AR 500 g, erfüllt EP-Spezifikationen
  • Natriumchlorid zertifiziert AR 500 g, erfüllt EP-Spezifikationen Kunststoffflasche Cas Nr. 7647-14-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 100 °C
Chemischer Name oder Material Natriumchlorid
Schmelzpunkt 801 °C
CAS 7647-14-5
Menge 500 g
Verpackung KUNSTSTOFF
Summenformel ClNa
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
IUPAC-Name Natriumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 58.44