Learn More
Natriumchlorid, kristallines Pulver PDV, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455063
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 g
25,000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
25000 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11455063 1000 g 1000 Gramm
11465063 5000 g 5000 Gramm
11475063 25,000 g 25000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455063 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12313.0B
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Natriumchlorid wird häufig als Lebensmittelzusatzstoff und Konservierungsmittel verwendet. Es wird im Chloralkali-Prozess zur Herstellung von Chlor und Natriumhydroxid, im Solvay-Prozess zur Herstellung von Natriumcarbonat und Calciumchlorid, im Mannheimer-Prozess und im Hargreave-Prozess zur Herstellung von Natriumsulfat und Salzsäure eingesetzt. Es wird zur Herstellung von Natriumchlorat, Wasserenthärtung und Enteisung von Fahrbahnen verwendet. Darüber hinaus wird es in verschiedenen Branchen wie Pharmazie, Textil, Färberei, Gummi, Lebensmittel und Landwirtschaft eingesetzt. Es wird bei der Verarbeitung von Stahl, Kupfer, Vanadium und anderen Metallen verwendet.
Löslichkeit
Frei löslich in Ethanol. Schwer löslich in Alkohol und Ammoniak.
Hinweise
Es ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit in der Luft. Es sollte in einem luftdichten Behälter geschützt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC-Name Natriumchlorid
SMILES [Na+].[Cl-]
Spezifikation
Siedepunkt 1413°C
Chemischer Name oder Material Sodium chloride
Schmelzpunkt 801°C
pH 6 bis 9
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1000 g
Merck Index 14,8599
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol and ammonia.
Formelmasse 58.44
Reinheit (%) ≥99%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.5442
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.165