Learn More
Natriumchlorid, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073512 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
3 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10616082
Marke: Fisher Chemical S/3120/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spezifikation
Siedepunkt 1461°C
Schmelzpunkt 801°C
Farbe Weiß
pH 5.0 to 8.0
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
IUPAC-Name Natrium;Chlorid
Formelmasse 58.44g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Dampfdruck 1mmHg 865