Learn More
Natriumchlorid, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10287903 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10287903 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
10127853 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10085673 25 kg Fibertrommel 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10287903 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 194090050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00 €
    85.65 € / 5 Kilogramm
    Sparen 16.35 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spezifikation
Siedepunkt 1461.0°C
Chemischer Name oder Material Sodium chloride
Schmelzpunkt 801.0°C
Farbe Weiß
pH 5.0 to 8.0 (5%, H<2O, at 20°C)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 kg
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel NaCl
Fieser 13,280
Merck Index 15, 8734
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid
IUPAC-Name Natriumchlorid
Formelmasse 58.44
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte Extrarein