Learn More
Natriumchlorid, Fisher BioReagents™
Beschreibung
Natriumchlorid
Natriumchlorid ist ein Hauptbestandteil vieler Elektrophorese- und Molekularbiologie-Puffer und Medien.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1461 °C |
| Chemischer Name oder Material | Natriumchlorid |
| Schmelzpunkt | 801 °C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 5,0 bis 8,0 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 10 kg |
| Identifizierung | Test bestanden |
| Verpackung | Poly-Eimer |
| Dampfdruck | 1 mmHg bei 440 °C |
| Mehr anzeigen |