Learn More
Natriumchlorid, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10553515
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10553515 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
10316943 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
10123443 10 kg Poly-Eimer 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10553515 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP358212
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Natriumchlorid
Natriumchlorid ist ein Hauptbestandteil vieler Elektrophorese- und Molekularbiologie-Puffer und Medien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifications
Siedepunkt 1461°C
Chemischer Name oder Material Natriumchlorid
Schmelzpunkt 801°C
Farbe Weiß
pH 5.0 to 8.0
Physikalische Form Fest
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich ≥99.0 %
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockenmasse)gt; 99,5 %
Merck Index 15, 8734
IUPAC-Name Natriumchlorid
Formelmasse 58.44
Reinheit (%) ≥99.0%
Identifizierung Pass Test
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 1mmHg at 440°C
Dichte 2.165g/cm³