Learn More
Natriumchlorid, frei fließend, Reagenzienqualität, wasserfrei, ≥99 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15637120 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
25 kg
Verpackung:
Hartfaserkarton-Boxen
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
12 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15637120
Marke: Honeywell-Fluka 793566500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Frei fließend, Reagenzqualität, wasserfrei, ≥99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumchlorid, Salz, Tafelsalz, Halit, Salzlösung, Steinsalz, Kochsalz, Natriumchlorid NaCl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spezifikation
Siedepunkt 1,465 °C
Chemischer Name oder Material Natriumchlorid
Schmelzpunkt 801 °C (Literatur)
Namenshinweis Frei fließend, Reagenzqualität, wasserfrei, ≥99 %
CAS Max. % ≤100.0000%
Menge 500 g
Strukturformel NaCl
Beilstein 3534976
IUPAC-Name Natriumchlorid
Formelmasse 58.44
Reinheit (%) ≥99%
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.160 g/cm3