Learn More
Natriumchlorid, granular, entspricht mehreren Pharmakopöen, U.S.P., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15348491 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15348491 500 g Weithalsflasche Braunglas 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15348491 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 362701
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumchlorid
CAS 7647-14-5
Physikalische Form granular
Menge 500 g
Summenformel ClNa
MDL-Nummer MFCD00003477
Synonym Natriumchlorid, Salz, Tafelsalz, Halit, Salzlösung, Steinsalz, Kochsalz, Natriumchlorid NaCl, dendritis, purex
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
IUPAC-Name Natriumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formelmasse 58.44
Güte Multi-Kompendium/USP
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Relative Dichte 1 l = 2.16 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium Chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium chloride