Learn More
Natriumchlorid, Granular, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15302338 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 15302338
Marke: Avantor J.T.Baker 362801
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumchlorid
CAS 7647-14-5
Physikalische Form granular
Menge 500 g
Summenformel ClNa
MDL-Nummer MFCD00003477
Synonym Natriumchlorid, Salz, Tafelsalz, Halit, Salzlösung, Steinsalz, Kochsalz, Natriumchlorid NaCl, dendritis, purex
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
IUPAC-Name Natriumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formelmasse 58.44
Güte FCC/USP
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Relative Dichte 1 l = 2.16 kg