Learn More
Natriumchlorid, für HPLC, zertifiziert, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10274392 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10274392 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10274392 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/3165/53
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Siedepunkt 1461 °C
Schmelzpunkt 801 °C
CAS 7647-14-5
Farbe Weiß
pH 5,0 bis 8,0
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Summenformel ClNa
MDL-Nummer MFCD00003477
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
IUPAC-Name Natrium;Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formelmasse 58,44 g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Dampfdruck 1mmHg 865