Learn More
Natriumchlorid, Molekularbiologie-Reagenzqualität, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11476611 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11476611
Marke: MP Biomedicals 02194848.5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für eine breite Vielzahl analytischer Anwendungen. Natriumchlorid, Molekularbiologie-Reagenzqualität, MP Biomedicals ist ein wesentlicher Nährstoff, der in der Natur weit verbreitet ist. Es wird als Pufferkomponente, bei der Fällung und chemischen Sequenzierung von DNA, in chr verwendet
Sodium chloride is used in a wide variety of biochemical applications, including:
  • Intravenous fluids (normal saline is 0.9% w/v in water10)
  • Density gradients
  • A diluent to increase ionic strength in buffers or culture media
  • In salt-out procedures in the isolation of DNA
  • In high concentrations for preservation of foods, since bacteria cannot grow in high salt conditions
A salt-ice mixture in the ratio of approximately 33g sodium chloride to 100g ice (at −1°C) will drop in temperature to as low as &minus’21°C, depending on the rate of stirring and the size of the ice chunks. Excess amounts of sodium chloride can destroy electrolyte balance and cause death in most animals, including humans.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spezifikation
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (357mg/mL at 25°C; 384mg/mL at 100°C), glycerol (100mg/mL); very slightly soluble in ethanol. Almost insoluble in concentrated HCl.
IUPAC-Name Natriumchlorid
Formelmasse 58.44g/mol
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Molekularbiologie