Learn More
Natriumchlorid, rein, ca. 26%ige Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10710945 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10710945 1 L Glasflasche 1 Liter
10370244 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10710945 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 387640010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.20 €
    25.40 € / 1 Liter
    Sparen 1.80 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7647-14-5 ∣ ClNa ∣ 58.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium chloride
CAS 7647-14-5, 7732-18-5
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1 L
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.202
Dichte 1.2020g/mL
Summenformel ClNa
Strukturformel NaCl
MDL-Nummer MFCD00003477
Merck Index 15,8734
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
IUPAC-Name Natrium;Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formelmasse 58.44
Reinheit (%) ∼26%
Güte Rein
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 25 to 28%