Learn More
Natriumchlorid, rein, ca. 26%ige Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3593516 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10710945
Marke: Thermo Scientific Acros 387640010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium chloride
CAS 7647-14-5, 7732-18-5
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1 L
Summenformel ClNa
Strukturformel NaCl
MDL-Nummer MFCD00003477
Merck Index 15,8734
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
IUPAC-Name Natrium;Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formelmasse 58.44
Güte Rein
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 25 to 28%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.202
Dichte 1.2020g/mL