Learn More
Natriumchlorid, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7072027 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
Artikelnummer. 15663410
Marke: Honeywell-Fluka 31434500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumchlorid, Salz, Tafelsalz, Halit, Salzlösung, Steinsalz, Kochsalz, Natriumchlorid NaCl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumchlorid
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Menge 500 g
Strukturformel NaCl
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3534976
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich, 100 mg/ml
IUPAC-Name Natriumchlorid
Formelmasse 58.44 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte ACS/puriss. P. A