Learn More
Natriumchlorid-Lösung, 0.1 M (0.1 N), NIST-Standardkonzentrat, für die volumetrische Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10407152 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 AMP
6 AMP
Packungsgröße:
1 Ampulle
6 Ampullen
Artikelnummer. 10407152
Marke: Fisher Chemical J/7590C/05
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC-Name Natriumchlorid
SMILES [Na+].[Cl-]
Spezifikation
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 AMP
Verpackung Ampulle