Learn More
Natriumchlorid-Lösung 1 mol/l, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12903614 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
1000 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12903614 1000 ml Flasche 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12903614 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. VL 293 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00 €
    121.22 € / 1000 Milliliter
    Sparen 20.78 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumchlorid
CAS 7647-14-5, 7732-18-5
Menge 1000 ml
Verpackung Flasche
Summenformel ClNa
MDL-Nummer MFCD00003477
Synonym Natriumchlorid, Dihydrogenoxid, Tafelsalz, Halit, Salzlösung, Steinsalz, Kochsalz, Natriumchlorid NaCl, Dihydrogenmonoxid, purex
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
IUPAC-Name Natriumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M (1 N)