Learn More
Natriumchlorid, technisch, Steinsalz, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10040460 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
3 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
3 Kilogramm
Artikelnummer. 10040460
Marke: Fisher Chemical S/3100/63
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
3 kg, Pulverbehälter aus Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 1461°C
Schmelzpunkt 801°C
CAS 7647-14-5
Farbe Weiß
pH 5.0 to 8.0
Physikalische Form Fest
Menge 3 kg
Summenformel ClNa
MDL-Nummer MFCD00003477
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
IUPAC-Name Natrium;Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formelmasse 58.44g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Dampfdruck 1mmHg 865