Learn More
Natriumchlorit, wasserfrei, Flocken, BAKER™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15528834 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15528834 500 g Weithalsflasche Braunglas 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15528834 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. V04407
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Ein Chemikaliengütegrad für den Laboreinsatz
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumchlorit
Namenshinweis Anhydrisch
CAS 7758-19-2
Physikalische Form Flocken
Menge 500 g
Summenformel ClNaO2
Synonym Natriumchlorit, Chlorsäure, Natriumsalz, Textilindustrie, Alcid ld, Neo-Silox d, Caswell Nr. 755, neo silox d, caswell no. 755, sodiumchlorite, unii-g538ebv4vf
InChI-Schlüssel UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]Cl=O.[Na+]
IUPAC-Name Natrium; Chlorit
Molekulargewicht (g/mol) 90.438
PubChem CID 23668197
ChEBI CHEBI:78667
Formelmasse 90.44
Reinheit (%) ≥79%
Verpackung Weithalsflasche Braunglas