Learn More
Natriumchlorit, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15692640 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15692640 1 kg 1 Kilogramm
15602650 5 g 5 Gramm
15682640 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15692640 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 2441551KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Technischer Gütegrad, 80 %
  • Chemikalien, die nicht über einen festen Standardsatz für Qualitäts- und Verunreinigungsgrade verfügen oder für Produkte, bei denen die Reinheit < 90 % beträgt
  • Abweichungen in der Farbe und  physikalischen Form sind möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-19-2
Summenformel ClNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 90.438
MDL-Nummer MFCD00003478
InChI-Schlüssel UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumchlorit, Chlorsäure, Natriumsalz, Textilindustrie, Alcid ld, Neo-Silox d, Caswell Nr. 755, neo silox d, caswell no. 755, sodiumchlorite, unii-g538ebv4vf
PubChem CID 23668197
ChEBI CHEBI:78667
IUPAC-Name Natrium; Chlorit
SMILES [O-]Cl=O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumchlorit
Menge 1 kg
Strukturformel NaClO2
Formelmasse 90.44 mol
Güte Technisch
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 80 %