Learn More
Natriumchlorit, tech. Nominell 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407876
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11317857 500 g 500 Gramm
11337857 2 kg 2 Kilogramm
11327857 10 kg 10 Kilogramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11317857
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014265.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Natriumchlorit, ClNaO3, CAS-Nummer-7758-19-2, 7775-09-9, 1310-73-2, 497-19-8, 7647-14-5, 7757-82-6, chlorat de sodium, Asex, Chlorsäure, Natriumsalz, Atlacid, Tumbleleaf, Rasikal, Kusatol, Chlorsaure, desolet, Natriumchlorat, 10 kg, weiße Flocken/Pulver, nominell 80 %, CHEBI:65242
Sodium chlorite is used in the in situ generation of chlorine dioxide for stripping of textiles, bleaching, pulp and paper industries. It acts as a disinfectant in water treatment plant and as a preservative in eye drops. It is also used in contact lens cleaning solution and for sanitizing air ducts. It is associated with zinc chloride and used as a component in therapeutic rinses, toothpastes, mouth sprays and gels. It is utilized for the synthesis of 4-oxo-2-alkenoic acids from alkyl furans. Further, it is involved as a reagent in Pinnick oxidation reaction to prepare carboxylic acid from aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-19-2 , 7775-09-9 , 1310-73-2 , 497-19-8 , 7647-14-5 , 7757-82-6
MDL-Nummer MFCD00003478
IUPAC-Name Natrium; Chlorit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium chlorite
Schmelzpunkt 180°C to 200°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Flocken oder Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich Nominally 80%
Summenformel ClNaO3
Synonym sodium;chlorite, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in methanol and ethanol.
InChI-Schlüssel YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-][Cl](=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 106.44
PubChem CID 516902
ChEBI CHEBI:65242
Formelmasse 90.44
Güte Technisch
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Natriumchlorit:80,0 %; Natriumchlorat:3,0 %; Natriumhydroxid:3,0%; Natriumcarbonat:2,0 %; Natriumchlorid:10,0 %; Natriumsulfat:0,3%; Wasser:1,7%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White flake/powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium chlorite, technical grade
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium chlorite