Learn More
Natriumchlordifluoracetat, 97 %., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462408
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11462408 500 g 500 Gramm
11442408 25 g 25 Gramm
11452408 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462408 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15756.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1895-39-2 | C2ClF2NaO2 | 152.457 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Reactions of aldehydes with triphenylphosphine and sodium chlorodifluoroacetate yield 1,1-difluoro olefins. It is a general reaction and a one step synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Reaktionen von Aldehyden mit Triphenylphosphin und Natriumchlordifluoracetat ergeben 1,1-Difluor-Olefine. Es handelt sich um eine allgemeine Reaktion und eine einstufige Synthese.
Löslichkeit
Löslich in Dimethoxyethan, Diglyme (0.60 g ml-1), Triglyme, Dimethylformamid.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1895-39-2
Summenformel C2ClF2NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 152.457
MDL-Nummer MFCD00064771
InChI-Schlüssel MRTAVLDNYYEJHK-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chlorodifluoroacetate, sodium 2-chloro-2,2-difluoroacetate, chlorodifluoroacetic acid sodium salt, sodium chloro difluoro acetate, acetic acid, chlorodifluoro-, sodium salt, sodiumchlorodifluoroacetate, difluorochloroacetic acid sodium salt, sodium difluorochloroacetate, chlorodifluoroacetic acid sodium
PubChem CID 2734985
IUPAC-Name Natrium;-2-chlor-2,2-difluoracetat
SMILES C(=O)(C(F)(F)Cl)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium chlorodifluoroacetate
Schmelzpunkt ∼195°C (decomposition)
Menge 500 g
Beilstein 4162363
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethoxyethane,diglyme (0.60 g mL-1),triglyme,dimethyl formamide.
Formelmasse 152.46
Reinheit (%) 97%