Learn More
Natriumchromat, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10774184 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10774184 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10278613 5 g Kunststoffflasche 5 Gramm
10784184 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10591134 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
4 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10774184
Marke: Thermo Scientific Acros 377870250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Natriumchromat, 98+ %, CrNa2O4, CAS-Nummer-7775-11-3, Asex, Atlacid, chlorate de sodium, Chlorsäure, Natriumsalz, Chlorsaure, Desolet, Kusatol, Rasikal, Natriumchlorat, Tumbleleaf, 500 g, 98 % min. (Iodometrie), CHEBI:65242, gelb, 231-889-5, 161,97, GHS-Signalwort:Gefahr
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7775-11-3
Summenformel CrNa2O4
Molekulargewicht (g/mol) 191.97
MDL-Nummer MFCD00003484
InChI-Schlüssel PXLIDIMHPNPGMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium chromate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
PubChem CID 516902
ChEBI CHEBI:65242
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium chromate
Schmelzpunkt 792.0°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Gelb
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Iodometry)
Strukturformel Na2CrO4
Merck Index 15, 8736
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 530g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, slightly soluble in ethanol
IUPAC-Name disodium dioxochromiumbis(olate)
Formelmasse 161.97
Reinheit (%) ≥98%