Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumcitrat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 6.0
Artikelnummer. 15494319
Change view
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15494319 250 ml 250 Milliliter
15404329 500 ml 500 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15494319
Marke: Thermo Scientific Chemicals J61815.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sodium citrate, 0.5M buffer soln., pH 6.0 is used for RNA isolation. It aids in the detection of antigens in fixed tissue preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumcitrat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 6.0, wird für die RNA-Isolierung verwendet. Es unterstützt den Nachweis von Antigenen in fixierten Gewebepräparaten.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium citrate buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 6.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 ml
Geruch Geruchsneutral
MDL-Nummer MFCD00012462
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.