Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumcitrat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 6.5
Artikelnummer. 15446049
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15446049
Marke: Thermo Scientific Chemicals J63888.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Sodium citrate is commonly used in nucleic acid hybridization techniques at concentrations ranging from 0.1X to 20X depending on the application.  It is used to facilitate transfer of nucleic acids to membranes in southern and northern blotting, dot blotting, and colony and plaque lifts. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumcitrat wird häufig in Nukleinsäure-Hybridisierungstechniken bei Konzentrationen von 0.1 X bis 20 X verwendet, je nach Anwendung.  Es wird verwendet, um den Transfer von Nukleinsäuren zu Membranen beim Southern und Northern Blotting, Dot Blotting und Kolonie- und Plaque-Lifts zu erleichtern. 
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Die 20X SSC-Lösung (RNase-frei) sollte bei Raumtemperatur gelagert werden. Dieses Reagenz ist im ungeöffneten Behälter mindestens 1 Jahr lang stabil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium citrate buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 6.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 ml
Geruch Geruchsneutral
MDL-Nummer MFCD00012462
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.