Learn More
Natriumcitrat, 99,8 %, für ACS-Analysen MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11496661 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge
11496661 1 kg
11486661 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11496661 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219486891
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 1545801
Summenformel C6H9Na3O9
Molekulargewicht (g/mol) 294.1
InChI-Schlüssel NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC-Name Trinatrium;2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat;Dihydrat
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Chemischer Name oder Material Sodium citrate
Namenshinweis For ACS analysis
Farbe Weiß
Menge 1 kg
Formelmasse 294.1
Reinheit (%) 0.998
Physikalische Form Kristallpulver
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.