Learn More
Natriumcitrat-Dihydrat, granulär, USP/FCC/EP/BP/JP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 15533390 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
12 kg
Packungsgröße:
12 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15533390 12 kg 12 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15533390 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. USS47012
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium citrate dihydrate
pH 7,0 bis 9,0 (5 % aq.)
CAS 4-3-6132
Schmelzpunkt 300 °C
Siedepunkt > 300 °C
Farbe Weiß
Aussehen Test bestanden (EP/BP/JP)
Dichte 1,67 g/mL
Menge 12 kg
Verlust bei Trocknung 10,0 bis 13,0 % (JP)
Verpackung Kunststoff
Physikalische Form Fest
Summenformel C6H9Na3O9
Strukturformel NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2H2O
MDL-Nummer MFCD00150031
Merck Index 15, 8737
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
InChI-Schlüssel NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
IUPAC-Name Trisodium-2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat-Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 294.10
Formelmasse 294.1
Güte BP/EP/FCC/JP/USP