Learn More
Natriumcitrat, Dihydrat, Pulver, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
Artikelnummer. 15588154 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15588154
Marke: Avantor J.T.Baker 365001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 4-3-6132
Summenformel C6H9Na3O9
Molekulargewicht (g/mol) 294.1
InChI-Schlüssel NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonym Trinatriumcitrat-Dihydrat, Natriumzitratdihydrat, Natriumzitratdihydrat, tribasisch, Natriumcitratdihydrat, Natriumzitrathydrat, 1,2,3-Propanetricarboxylsäure, 2-Hydroxy-, Trisodiumsalz, Dihydrat, Zitronensäure-Trinatriumsalz-Dihydrat, Zitronensäure-Dinatriumsalz-Dihydrat, Zitronensäure, Dinatriumsalz, Dihydrat, Trinatrium2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat-Dihydrat
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC-Name Trinatrium;2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat;Dihydrat
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumzitrat
Namenshinweis Dihydrat
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Formelmasse 294.1
Güte FCC/USP
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.70 kg